524778
5-Methyl-2-furonitril
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.484 (lit.)
bp
173-176 °C (lit.)
Dichte
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(o1)C#N
InChI
1S/C6H5NO/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-3H,1H3
InChIKey
XGCRBVWSFYTMEC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59.4 °C - closed cup