494275
Chloroform-d
"100%", 99.96 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonym(e):
Deuterochloroform
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99.96 atom % D
Assay
≥99.00%
Form
liquid
Enthält
0.03 % (v/v) TMS
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.0100% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−64 °C (lit.)
Dichte
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChIKey
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Empfohlene Produkte
Zubehör
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves