47743
4-Formylphenoxyessigsäure
≥97.0% (T)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (T)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
193-196 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)COc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H8O4/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)13-6-9(11)12/h1-5H,6H2,(H,11,12)
InChIKey
OYNIIKHNXNPSAG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable