Merck
473553
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyridyl)-piperazin -dihydrochlorid
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13N3 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
273-276 °C (lit.)
SMILES String
Cl.Cl.C1CN(CCN1)c2ccccn2
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)