Merck
469084
Sigma-Aldrich
DAB-Am-32, Polypropylenimin-dotriacontaamin Dendrimer, Generation 4.0
volume 5,054 Å3
About This Item
Lineare Formel:
[-CH2CH2N[(CH2)3N[(CH2)3N[(CH2)3N[(CH2)3NH2]2]2]2]2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3513.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Mol-Gew.
calculated mol wt 3,514
Volumen
5,054 Å3
Brechungsindex
n20/D 1.518 (lit.)
Viskosität
2.5 poise(50 °C)(lit.)
Übergangstemp.
Tg −87 °C
Löslichkeit
methanol and water: soluble
Dichte
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCCCN(CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCCN(CCCN(CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN
Physikalische Form
Contains 32 primary amino groups.
Rechtliche Hinweise
DSM product
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)