Merck
462594
Sigma-Aldrich
Natrium-(dihydridodimethylaluminat) -Lösung
1.0 M in THF: toluene (1:1)
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2AlH2]Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
1.0 M in THF: toluene (1:1)
bp
65-67 °C
Dichte
0.875 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Na+].C[AlH2-]C
Verpackung
Packaged under nitrogen in Sure/Seal bottles
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC