Merck
444677
Sigma-Aldrich
Poly-(vinylacetat-co-crotonsäure)
beads
About This Item
Lineare Formel:
[[CH2CH(OCCH3)]9[CH(CH3)CH(CO2H)]1]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Form
beads
Zusammensetzung
crotonic acid, 10 mol %
Säurezahl
62‑70 mg KOH/g
Übergangstemp.
Tg (DSC) 61 °C (onset)
Löslichkeit
H2O: soluble (as salt form)
absolute ethanol: soluble
Dichte
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C\C=C\C(O)=O.CC(=O)OC=C
Anwendung
Fixative and film former in hair care products.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable