439525
2-Mercaptobenzylalkohol
technical grade
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.612 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
31-32 °C (lit.)
Dichte
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8OS/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,8-9H,5H2
InChIKey
FYWFCRHZXORPFH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup