Merck
402230
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-2,7-dimethyl-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridin-5-on
technical grade, 90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H13NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Assay
90%
mp (Schmelzpunkt)
185-189 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1cc2C(=O)c3cc(C)ccc3Oc2nc1C
InChI
1S/C16H13NO3/c1-8-4-5-14-12(6-8)15(19)13-7-11(10(3)18)9(2)17-16(13)20-14/h4-7H,1-3H3
InChIKey
XUDCPGKZAWCMIA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable