396729
(2S,5S)-2,5-Hexandiol
99%, optical purity ee: 99% (GLC)
About This Item
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +34.5°, c = 9 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
bp
212-215 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
50-53 °C (lit.)
SMILES String
C[C@H](O)CC[C@H](C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
InChIKey
OHMBHFSEKCCCBW-WDSKDSINSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup