385433
Chlortrimethylsilan -Lösung
1.0 M in methylene chloride
Synonym(e):
Trimethyl-chlorsilan -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Konzentration
1.0 M in methylene chloride
Dichte
1.257 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChIKey
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter