Merck
381365
Sigma-Aldrich
Germanium(IV)-bromid
Synonym(e):
Germanium tetrabromide
About This Item
Lineare Formel:
GeBr4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: germanium
bp
186.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
26.1 °C (lit.)
Dichte
3.13 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br[Ge](Br)(Br)Br
InChI
1S/Br4Ge/c1-5(2,3)4
InChIKey
VJHDVMPJLLGYBL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)