Wichtige Dokumente
378593
IWT® TMD-8 Ionenaustauscher Wasserstoff- und Hydroxid-Form
Alle Fotos(1)
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
Empfohlene Produkte
Beschreibung
self-indicating mixed bed resin
Parameter
41 °C max. temp.
Matrix
gel
Partikelgröße
16-40 mesh
Betriebs-pH-Wert
0-14
Kapazität
0.55 meq/mL by wetted bed volume
0.80 meq/g by dry weight
Allgemeine Beschreibung
A mixture of strong cation and strong anion exchange resins, with capacity indicator. Selective beads change color from blue-green to amber when exchange capacity is reached.
Anwendung
Das Harz selbst dient als Indikator, es wechselt die Farbe von blau-grün nach braun, wenn die Austauschkapazität erreicht ist.
Rechtliche Hinweise
IWT is a registered trademark of U.S. Filter Corp.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?