Merck
378216
Sigma-Aldrich
1-Fluor-2,4,6-Trimethylpyridiniumtriflat
technical grade, 85%
Synonym(e):
1-Fluor-sym-collidinium-triflat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11F4NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.25
Beilstein:
4777118
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Assay
85%
mp (Schmelzpunkt)
162-165 °C (lit.)
SMILES String
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(C)[n+](F)c(C)c1
InChI
1S/C8H11FN.CHF3O3S/c1-6-4-7(2)10(9)8(3)5-6;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-5H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChIKey
PRIGFEJKMMRJSF-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Reactant for:
  • Pd(II)-catalyzed para-selective C-H arylation
  • Fluorination reactions
  • Oxidant in oxidatively-induced aryl-CF3 bond-formation
  • Pd(II)-catalyzed C-H olefination reactions
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)