Merck
374954
Sigma-Aldrich
Diethylenglykol-monododecylether
97%
Synonym(e):
2-(2-Dodecyloxyethoxy)-ethanol, C12E2, Dodecyldiglykol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11(OCH2CH2)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.44
Beilstein:
1765704
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.448 (lit.)
bp
168-169 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
165 °C (lit.)
Dichte
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCOCCOCCO