365823
2-Fluor-5-nitrobenzotrifluorid
98%
Synonym(e):
5-Nitro-α,α,α,2-tetrafluortoluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
105-110 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F4NO2/c8-6-2-1-4(12(13)14)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H
InChIKey
DNTHMWUMRGOJRY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter