357669
7-Chlorchinaldin
99%
Synonym(e):
7-Chlor-2-methyl-chinolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
74-78 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc2ccc(Cl)cc2n1
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-2-3-8-4-5-9(11)6-10(8)12-7/h2-6H,1H3
InChIKey
WQZQFYRSYLXBGP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable