Direkt zum Inhalt
MilliporeSigma
342475
Sigma-Aldrich
Nickelsulfid
99.98%
Synonym(e):
Nickel disulfide
About This Item
Lineare Formel:
NiS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.82
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99.98%
SMILES String
S=[Ni]=S
Verpackung
verpackt in Glasflaschen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)