Merck
340065
Sigma-Aldrich
O-tert.-Butylhydroxylamin -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CONH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.60
Beilstein:
3668106
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
158-159 °C (lit.)
SMILES String
Cl.CC(C)(C)ON