323640
Hexafluorpropylenoxid
98%
Synonym(e):
Hexafluor-1,2-epoxypropan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
−42 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)C1(F)OC1(F)F
InChI
1S/C3F6O/c4-1(2(5,6)7)3(8,9)10-1
InChIKey
PGFXOWRDDHCDTE-UHFFFAOYSA-N
Empfohlene Produkte
Regulierungsbehörde
Schlaucholive
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Press. Gas Compr. Gas - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable