Wichtige Dokumente
308218
2,6-Diisopropylphenylisocyanat
technical grade, 90%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.519 (lit.)
bp
117 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N=C=O
InChI
1S/C13H17NO/c1-9(2)11-6-5-7-12(10(3)4)13(11)14-8-15/h5-7,9-10H,1-4H3
InChIKey
FEUFNKALUGDEMQ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GABRA1(2554)
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?