Merck
306401
Sigma-Aldrich
1-Brom-2,3,4,6-tetrafluorbenzol
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6HBrF4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.97
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.467 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
Dichte
1.862 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cc(F)c(Br)c(F)c1F
Verpackung
verpackt in Ampullen
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
118.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)