Merck
305324
Sigma-Aldrich
Formylmethyl-triphenylphosphoniumchlorid
97%
Synonym(e):
2-Oxoethyl-triphenylphosphoniumchlorid
About This Item
Lineare Formel:
HCOCH2P(Cl)(C6H5)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.78
Beilstein:
4060813
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
209-212 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Cl-].O=CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18OP.ClH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-16H,17H2;1H/q+1;/p-1
InChIKey
RVEJRPJGKXTQIF-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Reactant for:
  • Hydroazidation reactions in preparation of a-azido alcohols
  • Preparation of prodrug (2-hydroxyamino-vinyl)-triphenyl-phosphonium (HVTP) inhibitor of peroxidase activity and apoptosis
  • Intramolecular [4 + 3] cycloaddition reactions
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)