Wichtige Dokumente
280828
Terephthalsäure Dinatriumsalz
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.2Na/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12;;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
VIQSRHWJEKERKR-UHFFFAOYSA-L
Vergleichbares Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?