Direkt zum Inhalt
MilliporeSigma
277975
Sigma-Aldrich
Butanboronsäure-diisopropylester
98%
Synonym(e):
Diisopropylbutylboronat
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3B[OCH(CH3)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.395 (lit.)
bp
145-147 °C/746 mmHg (lit.)
Dichte
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCB(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C10H23BO2/c1-6-7-8-11(12-9(2)3)13-10(4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3
InChIKey
QNRNUKUCUSOJKW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Potential derivatizing agent for difunctional compounds for GC and GC-MS analysis.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
84.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aldrichimica Acta, 18, 80-80 (1985)