276324
Wolfram
rod, diam. 4.0 mm, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
W
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99% trace metals basis
Form
rod
Widerstandsfähigkeit
4.9 μΩ-cm, 20°C
Durchmesser
4.0 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3410 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[W]
InChI
1S/W
InChIKey
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Menge
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges