273783
(4-Methylphenoxy)-essigsäure
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
140-142 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(OCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-7-2-4-8(5-3-7)12-6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
SFTDDFBJWUWKMN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable