269417
3-Nitrophenylisocyanat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
bp
130-131 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
51-52 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H4N2O3/c10-5-8-6-2-1-3-7(4-6)9(11)12/h1-4H
InChIKey
GFFGYTMCNVMFAJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves