263699
3-Ethoxyacrylonitril, Mischung aus cis und trans
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
90-91 °C/19 mmHg (lit.)
Dichte
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC=CC#N
InChI
1S/C5H7NO/c1-2-7-5-3-4-6/h3,5H,2H2,1H3
InChIKey
HUPVIAINOSTNBJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter