259039
Chlor(1,5-hexadien)rhodium(I), Dimer
98%
Synonym(e):
Di-μ-chlorbis[(1,2,5,6-η)-1,5-hexadiene]dirhodium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
118-120 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Rh].Cl[Rh].C=CCCC=C.C=CCCC=C
InChI
1S/2C6H10.2ClH.2Rh/c2*1-3-5-6-4-2;;;;/h2*3-4H,1-2,5-6H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
InChIKey
HXNWPVBAYNUADR-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
- Hydrogenation
- Enantioselective hydrosilylation
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable