254355
2-Chlorpropen
98%
Synonym(e):
2-Chlor-1-propen, Isopropenylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.395 (lit.)
bp
22.5-22.8 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−138.6 °C (lit.)
Dichte
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(Cl)=C
InChI
1S/C3H5Cl/c1-3(2)4/h1H2,2H3
InChIKey
PNLQPWWBHXMFCA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves