Merck
248274
Sigma-Aldrich
Glyoxal-bis-(thiosemicarbazon)
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8N6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
SMILES String
NC(=S)N\N=C\C=N\NC(N)=S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)