246344
9-Acridincarbonsäure Hydrat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[H]O[H].OC(=O)c1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO2.H2O/c16-14(17)13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;/h1-8H,(H,16,17);1H2
InChIKey
ZQAZWHSZYVXGMP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable