Merck
235326
Sigma-Aldrich
Crotonsäure-vinylester
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=CHCO2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Enthält
100 ppm hydroquinone as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.448 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
Dichte
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C\C=C\C(=O)OC=C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)