Wichtige Dokumente
233935
L-(−)-Äpfelsäure Dinatriumsalz Monohydrat
98%
Synonym(e):
(S)-(−)-Hydroxysuccinic acid disodium salt, (S)-(−)-Malic acid disodium salt
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
NaO2CCH2CH(OH)CO2Na · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]21/D −7.0°, c = 15 in H2O
SMILES String
O.[Na+].[Na+].O[C@@H](CC([O-])=O)C([O-])=O
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?