Merck
219460
Sigma-Aldrich
Formamidindisulfid -dihydrochlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
[-SC(=NH)NH2]2·2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
175-180 °C (lit.)
SMILES String
Cl.Cl.NC(=N)SSC(N)=N