191914
Polyethylen, oxidiert
average Mw ~3,600 by GPC, average Mn ~1,300 by GPC
About This Item
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mn ~1,300 by GPC
average Mw ~3,600 by GPC
Viskosität
225 cP(125 °C, Brookfield Thermosel)(lit.)
Säurezahl
16 mg KOH/g
Übergangstemp.
softening point 104 °C (ring and ball)
Dichte
0.93 g/mL at 25 °C
Anwendung
Physikalische Eigenschaften