Merck
191663
3-Nitrobenzylamin -hydrochlorid
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
O2NC6H4CH2NH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
247-502-8
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI key
DLZXLCHQWOZGSE-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-5-6-2-1-3-7(4-6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H
SMILES string
Cl.NCc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
assay
97%
form
solid
mp
229-231 °C (lit.)
functional group
amine, nitro
Application
3-Nitrobenzylamine hydrochloride was used in the synthesis of an azobenzene amino acid used as photo-inducible conformational switch in polypeptides. It was also used in the synthesis of 2,4-dimethoxybenzylidene-3-nitrobenzylamine.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
X= Y-ZH Systems as Potential 1, 3-Dipoles. Part 45.1, 2Proton Sponge Effects on the 1, 2-Prototropic Formation of Azomethine Ylides from Arylidene Benzylamines.
Grigg R, et al.
Tetrahedron, 51(48), 13331-13346 (1995)
Andreas Aemissegger et al.
Nature protocols, 2(1), 161-167 (2007-04-03)
The synthesis of an azobenzene amino acid (aa) for use as a photo-inducible conformational switch in polypeptides is described. The compound can be easily incorporated into an aa sequence by solid-phase peptide synthesis using standard 9-fluorenylmethoxycarbonyl methods. A reversible conformational