Merck
173584
Sigma-Aldrich
7-Acetoxy-6-(2,3-dibrompropyl)-4,8-dimethylcumarin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16Br2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
146-148 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)Oc1c(C)c2OC(=O)C=C(C)c2cc1CC(Br)CBr
InChI
1S/C16H16Br2O4/c1-8-4-14(20)22-16-9(2)15(21-10(3)19)11(6-13(8)16)5-12(18)7-17/h4,6,12H,5,7H2,1-3H3
InChIKey
FCDMHZRMXOOYRQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable