Merck
157589
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzylidenacetophenon
98%
Synonym(e):
3-(4-Methoxyphenyl)-1-phenyl-2-propen-1-on
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4CH=CHCOC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.28
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
73-76 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(\C=C\C(=O)c2ccccc2)cc1