Wichtige Dokumente
15084
Boc-D-Lys(2-Cl-Z)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Nα-Boc-Nε-(2-chlor-Z)-D-lysin
About This Item
Assay
≥98.0% (TLC)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C19H27ClN2O6/c1-19(2,3)28-18(26)22-15(16(23)24)10-6-7-11-21-17(25)27-12-13-8-4-5-9-14(13)20/h4-5,8-9,15H,6-7,10-12H2,1-3H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,24)/t15-/m1/s1
InChIKey
ATUMDPHEFWGCJF-OAHLLOKOSA-N
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)