150576
5-Norbornen-2-carbonitril, Isomermischung
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.488 (lit.)
bp
82-86 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
12-14 °C (lit.)
Dichte
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N#CC1CC2CC1C=C2
InChI
1S/C8H9N/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,6-8H,3-4H2/t6-,7+,8?/m1/s1
InChIKey
BMAXQTDMWYDIJX-KVARREAHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup