Wichtige Dokumente
14799
N,N′-Bis-(2,6-dimethylphenyl)-perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäure-diimid
≥90%
Synonym(e):
DXP
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H26N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
598.65
Beilstein:
4626671
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
≥90%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(C)c1N2C(=O)c3ccc4c5ccc6C(=O)N(C(=O)c7ccc(c8ccc(C2=O)c3c48)c5c67)c9c(C)cccc9C
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Sonstige Hinweise
Soluble fluorescent perylene dye having extremely high light fastness and high quantum yield
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Rademacher, A., et al.
Chemische Berichte, 115, 2927-2927 (1982)