Wichtige Dokumente
130087
Myristinsäure
95%
Synonym(e):
1-Tridecancarbonsäure, C14:0, NSC 5028, Tetradecansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
52-54 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lipid-Typ
saturated FAs
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
InChIKey
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?