Die neue Ära der Medienherstellung
Entnehmen Sie mit diesem Beutel und unserem neuen ReadyStream®-System bis zu 100 l vorgewärmte, sterile und ISO-konforme Nährmedien!
HERSTELLUNG VON NÄHRMEDIEN NACH BEDARF
Mit dem revolutionären neuen ReadyStream®-System werden auf Knopfdruck bis zu 100 Liter vorgewärmte Nährmedien hergestellt und bei Bedarf zum gewünschten Zeitpunkt am gewünschten Ort abgegeben.
Wir haben diese echte Innovation entwickelt, damit Sie Zeit, Energie, Platz und Ressourcen sparen, nachdem wir Ihre Probleme mit den aktuellen Medienherstellungsverfahren analysiert haben.
Vorteile des ReadyStream® Systems:
- Kein Handling dehydrierter Medien erforderlich
- Kein Autoklavieren erforderlich
- Keine Medienküche erforderlich
- Keine Flaschen, kein Waschen erforderlich
- Geringer Platzbedarf
- Geringere Schwankungen der Medienqualität
- Für den Gebrauch leicht erwärmbare Medien
- Bis zu 100 Liter gebrauchsfertige Nährmedien und trotzdem leicht zu tragen
Durch das ReadyStream®-System werden Medienherstellung und -entnahme ganz neu erfunden. Das Kernprinzip besteht darin, dass im ReadyStream®-System konzentrierte Medien mit sterilem Wasser verdünnt werden. Darin liegen enorme Vorteile.
Die Hauptvorteile des ReadyStream® Systems
Entnahmebereites 10-fach-Medienkonzentrat
Das ReadyStream®-System bietet konzentrierte Medien, die bedarfsgerecht mit sterilem Wasser auf die richtige Konzentration verdünnt werden, und gibt das entsprechende Nährmedium in Ihren Probenbeutel ab.
Mit einem ReadyStream® 3-Liter-Medienbeutel können bis zu 30 Liter Nährmedien, mit einem 10-Liter-Beutel bis zu 100 Liter entnommen werden. Das mit dem 10-fach-Konzentrat hergestellte Medium kann bis zu 5 Tage aufbewahrt werden.
Autoklavieren von Medien nicht erforderlich
Zur Herstellung des Konzentrats wird das Wasser durch die ReadyStream® Filtereinheit sterilisiert, bevor es in den ReadyStream® Medienbeutel gelangt, der die bestrahlten und ISO-konformen dehydrierten GranuCult® Nährmedien enthält. Nach diesem 20-minütigen Schritt können mit dem Konzentrat nach Bedarf bis zu 100 Liter Medien hergestellt werden.
In kürzester Zeit vorgewärmte Kulturmedien
Das ReadyStream®-System gibt bei Bedarf jederzeit vorgewärmte Nährmedien mit einer voreingestellten Temperatur zwischen 30 und 42 °C und einem Volumen zwischen 90 und 9999 ml ab.
Anwenderfreundliche Integration in bestehenden Laborsetup
Schließen Sie das ReadyStream®-System über eine zwischengeschaltete Flasche, die als Medienreservoir dient, an einen beliebigen Dilutor an. So lassen sich mehrere Aufbauten für eine größere Flexibilität realisieren, z. B. für den Transfer der Flasche innerhalb des Labors und den Anschluss an mehrere Dilutoren. Darüber hinaus lässt sich dadurch die Hinzugabe von Supplementen vereinfachen.
Schauen Sie sich das Webinar zum ReadyStream®-System an
In unserem On-Demand-Webinar über das ReadyStream®-System können Sie sich eine Live-Demo des Systems ansehen und sich über dessen Verwendung informieren. Unsere Experten beantworten darin auch einige der Fragen, die während der Session gestellt wurden. Sie können Ihre Fragen aber natürlich weiterhin stellen. Registrieren Sie sich auf unserer Plattform, um Zugang zum Webinar zu erhalten und uns Ihre Fragen zu senden.
Weitere Informationsquellen
- Broschüre: ReadyStream®-System
Mit dem ReadyStream®-System in eine neue Ära der Medienherstellung starten
- Vergleichsuntersuchung: Der Fußabdruck des ReadyStream® im Vergleich zu anderen Systemen
Ein von einem unabhängigen Lebensmittel-Qualitätskontrolllabor durchgeführter Systemvergleich zu den Aspekten Zeitaufwand, Energieverbrauch und Wasserbedarf.
- Datenblatt: ReadyStream®-Filter-Set
Beim ReadyStream®-Filterset handelt es sich um einen Sterilfilter für deionisiertes Wasser, der zusammen mit ReadyStream®-Medienbeuteln zur Verwendung im ReadyStream®-System bestimmt ist.
- Flyer: Die Systeme ReadyStream® und Milli-Q®
Die reibungslose Verbindung zwischen ReadyStream®- und Milli-Q®-Systemen unterstützt Ihr Labor dabei, Präparationsabläufe zu koordinieren und die räumlichen Gegebenheiten optimal zu nutzen.
- Kurzanleitung: ReadyStream®-System
Entnahme von Medien und Befüllen von Probenbeuteln mit dem ReadyStream®-System
- Datenblatt: ReadyStream® Media Bag GranuCult® BPW
Für die nicht-selektive Voranreicherung von Bakterien, insbesondere von pathogenen Enterobacteriaceae wie Salmonellen und Cronobacter, aus Lebens- und Futtermitteln, Wasser und anderen Materialien.
- Datenblatt: ReadyStream® Media Bag GranuCult® TSB
Für die nicht-selektive Voranreicherung von Bakterien, insbesondere Salmonellen, aus Lebensmitteln und anderen Materialien.
- Datenblatt: ReadyStream®-Datenmatrix-Generator-Tool
- On-Demand-Webinar: ReadyStream®-System
In diesem Webinar erfahren Sie, warum wir der Überzeugung sind, dass Sie mit unserem ReadyStream®-System in eine neue Ära der Medienherstellung starten werden. Sind Sie bereit für eine neue Art und Weise der Medienherstellung?
- Anwendungshinweis – EN ISO 11133
Finden Sie heraus, wie zentral gereinigtes Wasser und Wasser aus einem Milli-Q®-IX-System in Bezug auf die Herstellung und Leistungsprüfung von mikrobiologischen Nährmedien gemäß EN ISO 11133 abschneiden. Für die Tests verwendet wurden spezielle Medien für Listerien und Salmonellen.