1711439
USP
Verapamil Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3,4-Dimethoxybenzaldehyde, Methylvanillin, NSC 24521, NSC 8500, Vanillin methyl ether, Veratraldehyde
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
verapamil
Fabricant/nom de marque
USP
Point d'ébullition
281 °C (lit.)
Pf
40-43 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
WJUFSDZVCOTFON-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Verapamil Hydrochloride Injection
- Verapamil Hydrochloride Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable