1614716
USP
Anhydrous Sodium Succinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Sodium succinate dibasic, Anhydrous butanedioic acid disodium salt, Succinic acid disodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
(Pharmaceutical small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable