CRM77893
α,α-Dimethylphenethyl acetate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice de réfraction
n20/D 1.4925 (lit.)
Point d'ébullition
250 °C (lit.)
Densité
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)OC(C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-10(13)14-12(2,3)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,9H2,1-3H3
Clé InChI
FLUWAIIVLCVEKF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - closed cup