Key Documents
814701
Résine en vrac TOYOPEARL® Butyl-650 HIC
phase C4 (butyl), bottle of 1 L, 35 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® Butyl-650 HIC Bulk Media
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Description
Butyl-650S
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 1 L
Fabricant/nom de marque
Tosoh 14701
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
C4 (butyl) phase
Taille des particules
35 μm
pH de fonctionnement
1-13
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Description générale
Les résines TOYOPEARL® HIC pour la chromatographie d′interaction hydrophobe présentent les avantages suivants : forte affinité pour les protéines solubles dans l′eau, taux élevé de récupération en termes de masse et d′activité, grande capacité des échantillons : jusqu′à 2-4 fois celle des supports en gel, les fluctuations de concentrations en sel n′altèrent pas le volume du lit, stabilité mécanique jusqu′à 7 kg/cm2 (7 bar/100 psi), stabilité sur une grande plage de pH (2-12), nettoyage sur place avec 0,5 M NaOH, stérilisable en autoclave. La limite d′exclusion de 5 x 106 Da et la grande dimension des pores, 1000 Å, permet la séparation de très grandes protéines par un mécanisme d′interaction hydrophobe, sans effets d′exclusion stérique.
Caractéristiques
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forme physique
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Autres remarques
Parmi les ligands HIC proposés par TBL, la résine Toyopearl Butyl-650 présente le deuxième niveau d′hydrophobicité par ordre décroissant. Sa dimension des pores est la plus grande parmi les trois résines butyle proposées. Elle voit ses applications principales dans la séparation des protéines, de leurs isoformes et dans l′élimination des agrégats. Ce produit est typiquement utilisé dans les étapes de purification intermédiaire et de polissage.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3