Key Documents
59541-U
Supelco
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Synonyme(s) :
TM=["SUPELCOSIL"]TM=["Suplex"]pKb-100 TM=["Supelguard"]Filter
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Cartouche SUPELCOSIL Suplex pKb-100 Supelguard, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L68
Gamme de produits
Superdex®
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
pkg of 2 ea
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
Superficie
170 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
amide, alkyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
pH de fonctionnement
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Superdex is a registered trademark of Cytiva